Dokumente
8.56187
Sigma-Aldrich
H-Cys(Trt)-Trityl NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
51171641
Qualitätsniveau
Form
beads
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): schwach gelb bis beige bis orange
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.20 - 0.40 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable