8.56118
Fmoc-Trp(Boc)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Größe auswählen
84,70 €
Listenpreis121,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
About This Item
84,70 €
Listenpreis121,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am31. März 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomerenreinheit: chargen- spezifischer Wert
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 100 - 200 mesh. Das Harz wird nach Kupplung des Aminosäurederivats endcapped .
WGK
WGK 1