Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal phenylalanine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g Enantiomerenreinheit: chargen- spezifischer Wert Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert Identität (der Beladung): entspricht Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 100 - 200 mesh. Das Harz wird nach Kupplung des Aminosäurenderivats endcapped.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable