Wichtige Dokumente
8.55087
Sigma-Aldrich
FMPB NovaGel HL
Novabiochem®
Synonym(e):
4-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butyryl NovaGel HL
Größe auswählen
25 G
1.580,00 €
1.580,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
1.580,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
1.580,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaGel
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This product is prepared from aminomethyl NovaGel by derivatization with the 4-(4-formyl-3-methoxyphenoxy)butanoic acid. For further information on NovaGel supports, please refer to the product entry for 855084.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Verlinkung
Replaces: 01-64-0287
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Elementaranalyse aus Schwefel nach Derivatisierung mit Tosylhydrazid): 0.30 - 0.70 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Das PEG-PS Harz ist hergestellt aus Aminoethyl Copoly (Styrol-1% DVB), 100 - 200 mesh
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protokolle
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.