8.55059
Merrifield resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Chloromethylpolystyrene-divinylbenzene (100-200 mesh)
Größe auswählen
14,55 €
Listenpreis29,10 €Sparen Sie 50%Versandbereit am02. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
14,55 €
Listenpreis29,10 €Sparen Sie 50%Versandbereit am02. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Elementaranalyse aus Schwefel nach Derivatisierung mit KSAc): 0.40 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1 % DVB), 100- 200 mesh (75 - 150 µm)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable