Merck
8.55057
Sigma-Aldrich
Universal NovaTag® resin
Novabiochem®
Synonym(e):
N-Fmoc-NÆ-Mmt-ethylenediamine-MPB-AM resin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
This resin has been recently used to prepare C-terminally modified peptide ketones for ligation [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins Literature references
[1] P. Marceau, et al. (2005) Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, 5442.
Verlinkung
Replaces: 04-12-3910
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.30 - 0.60 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol- 1% DVB) 100 - 200 mesh
Rechtliche Hinweise
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable