Wichtige Dokumente
8.55044
Sigma-Aldrich
4-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
Größe auswählen
1 G
153,00 €
5 G
605,00 €
153,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
153,00 €
5 G
605,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
153,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
sulfonamide
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Verlinkung
Replaces: 01-64-0458
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.15 - 0.30 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Das Basisharz ist ein PEG-PS-Copolymerisat (90 µm), das mit einer Aminogruppe beladen ist.
Rechtliche Hinweise
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable