8.55019
p-Nitrophenyl carbonate Wang resin
Novabiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] D. M. Dixit, et al. (1978) Israel J. Chem., 17, 248.
[2] B. A. Dressman, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37,937.
[3] J. R. Hauske, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 1589.
[4] C. Y. Ho & M. J. Kukla (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2799.
[5] B. Raju & T. P. Kogan (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3373.
[5] A. K. Ghosh, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 2161.
[6] R. Mohan, et al. (1998) Bioorg. Med. Chem. Lett., 8, 1877.
[7] S. Tomasi, et al. (1998) Bioorg. Med. Chem. Lett., 8, 635.
[8] N. D. Hone & L. J. Payne (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6149.
[9] A. L. Smith, et al. (2000) Bioorg. Med. Chem. Lett., 10, 2693.
[10] A. K. Ghosh, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 2161.
[11] A. Paio, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 1867.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung / Photometrische Bestimmung von p-Nitrophenol nach Abspaltung mit Piperidin / DMF: 0.60 - 1.20 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB ), 100 - 200 mesh.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable