Wichtige Dokumente
8.53065
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-threonine
Größe auswählen
25 G
159,00 €
100 G
473,00 €
159,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
159,00 €
100 G
473,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
219-987-6
NACRES:
NA.22
159,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/p-1/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-M
Allgemeine Beschreibung
Derivative of synthesis of side-chain modified glutamic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0118
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable