8.53061
Boc-Phg-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-phenylglycine
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Ethanol): 130.0 - 139.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.