8.52175
Fmoc-Ala-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Ala-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H26N2O6/c1-14(21(27)26-20(22(28)29)13-32-24(26,2)3)25-23(30)31-12-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,25,30)(H,28,29)/t14-,20-/m0/s1
InChIKey
QMRGOZHWQFEGGB-XOBRGWDASA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -44.0 - -37.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen einzeln (HPLC, Fl.%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.