Merck
8.52077
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-ODmab
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
Größe auswählen
1 G
283,00 €
5 G
1.130,00 €
283,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
283,00 €
5 G
1.130,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H44N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
283,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90% (TLC)
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N(C(CCC(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C40H44N2O8/c1-24(2)19-33(37-34(43)20-40(3,4)21-35(37)44)41-26-15-13-25(14-16-26)22-49-36(45)18-17-32(38(46)47)42-39(48)50-23-31-29-11-7-5-9-27(29)28-10-6-8-12-30(28)31/h5-16,24,31-32,41H,17-23H2,1-4H3,(H,42,48)(H,46,47)
InChIKey
DABQNXPVTHIRRK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Quasi-orthogonally-protected Glu derivative. The Dmab group can be removed selectively in the presence of tBu-based protecting groups by treatment with 2% hydrazine in DMF [1], making this derivative an extremely useful tool for the preparation of cyclic peptides by Fmoc SPPS or for library synthesis. For the on-resin synthesis of side-chain to side-chain lactam bridged peptides, the combination of Lys(ivDde) and Glu(ODmab) is particularly advantageous since both side-chains can be simultaneously unmasked in a single step.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1174
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 90 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 90 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.