Dokumente
8.52041
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α,ε-di-Fmoc-L-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H34N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥97% (TLC)
≥97.5% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
170-180 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C36H34N2O6/c39-34(40)33(38-36(42)44-22-32-29-17-7-3-13-25(29)26-14-4-8-18-30(26)32)19-9-10-20-37-35(41)43-21-31-27-15-5-1-11-23(27)24-12-2-6-16-28(24)31/h1-8,11-18,31-33H,9-10,19-22H2,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,40)/t33-/m0/s1
InChIKey
BMJRTKDVFXYEFS-XIFFEERXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Useful derivative for the synthesis of branched peptides [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] D. N. Posnett, et al. (1988) J. Biol. Chem., 263, 1719
Verlinkung
Replaces: 04-12-1085
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.5 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable