Wichtige Dokumente
8.51063
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-NH(CH 2) 4NH 2 · HCl
Größe auswählen
1 G
109,00 €
5 G
354,00 €
25 G
1.710,00 €
109,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
109,00 €
5 G
354,00 €
25 G
1.710,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
109,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: spacer
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NC(CCCN)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H22N2O2.ClH/c20-11-5-10-18(21)19(22)23-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,20-21H2;1H
InChIKey
MQNPDQUDVAWHCN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diaminobutane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0055
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable