8.51061
2-Chlorotrityl chloride
Novabiochem®
Synonym(e):
2-Chlorotrityl chloride
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
133.0-137.0 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(c3c(cccc3)Cl)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChIKey
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Athanassopoulos, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 5645.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 133 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 137 °C
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable