Wichtige Dokumente
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
Synonym(e):
1-Chloro-3-methoxypropane
Größe auswählen
25 ML
86,10 €
86,10 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
86,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
252-919-3
NACRES:
NA.22
86,10 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
25 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
205 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
<-70 °C
Übergangstemp.
flash point 18 °C
Dichte
0.999 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCCOC
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
64.4 °F
Flammpunkt (°C)
18 °C