Alle Fotos(1)
Key Documents
8.43602
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
Synonym(e):
N-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-354-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
445 °C
Wirksamkeit
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
217 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-15 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Löslichkeit
1 g/L
Dichte
0.95 g/mL
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChIKey
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup