Dokumente
8.43070
Sigma-Aldrich
Isobutyl stearate
for synthesis
Synonym(e):
Isobutyl stearate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.58
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
211-466-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
28.9 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChIKey
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Verseifungszahl: 170 - 179
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable