Wichtige Dokumente
8.41818
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
for synthesis
Synonym(e):
4-Amino-1-butanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
236-364-4
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
206 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C
Übergangstemp.
flash point 107 °C
Dichte
0.962 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
InChIKey
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2