Wichtige Dokumente
8.41790
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroaniline
for synthesis
Synonym(e):
3,5-Dichloroaniline
Größe auswählen
100 G
120,00 €
120,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
120,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
210-948-9
NACRES:
NA.22
120,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Dampfdruck
40 hPa ( 150 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
620 °C
bp
259-260 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
46-53 °C
Übergangstemp.
flash point 133 °C
Dichte
1.58 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1cc(cc(c1)N)Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChIKey
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 46 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 53 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
271.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
133 °C - closed cup