Wichtige Dokumente
8.41590
Sigma-Aldrich
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
Synonym(e):
1-Aminoanthraquinone
Größe auswählen
100 G
70,20 €
70,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
70,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-423-5
NACRES:
NA.22
70,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
251-254 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1c2c(ccc1)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChIKey
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 250 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 255 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable