Wichtige Dokumente
8.41566
Sigma-Aldrich
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
Synonym(e):
Benzyl phenyl sulfide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352113
EG-Index-Nummer:
212-612-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(Cc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChIKey
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 39 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 41 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup