Wichtige Dokumente
8.41493
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 5-Methoxysalicylaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
211-589-0
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
100-102 °C/2.67 hPa
mp (Schmelzpunkt)
4 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
1.22 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
InChIKey
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde for synthesis. CAS 672-13-9, molar mass 152.15 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.224
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup