Wichtige Dokumente
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorethyl)-morpholiniumchlorid
for synthesis
Synonym(e):
N-(2-Chlorethyl)-morpholiniumchlorid
Größe auswählen
100 G
51,20 €
10 KG
1.650,00 €
51,20 €
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
51,20 €
10 KG
1.650,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
222-881-2
NACRES:
NA.22
51,20 €
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
365 °C
Wirksamkeit
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCN1CCOCC1.Cl
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChIKey
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 182 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 186 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2