Wichtige Dokumente
8.41406
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline
for synthesis
Synonym(e):
6-Methoxyquinoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
226-077-2
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
279-284 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
1.152 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChIKey
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.153
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
> 110 °C