Dokumente
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
211-433-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.5% (GC)
Form
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
Dichte
0.970 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
InChIKey
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - (External MSDS)