Wichtige Dokumente
8.41179
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
Synonym(e):
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
Größe auswählen
1 G
122,00 €
122,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
122,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
222-168-6
NACRES:
NA.22
122,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C
SMILES String
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
InChIKey
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 71 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 73 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable