Wichtige Dokumente
8.40085
Sigma-Aldrich
(2-Ethoxyethyl) methacrylate
(stabilized) for synthesis
Synonym(e):
Methacrylsäure-2-ethoxyethylester
Größe auswählen
25 ML
52,40 €
52,40 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
52,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
219-135-3
NACRES:
NA.22
52,40 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
209 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
185 °C
Übergangstemp.
flash point 69.5 °C
Löslichkeit
17.05 g/L
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChIKey
SFPNZPQIIAJXGL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identität (IR): entspricht
Die Substanz ist mit MEHQ stabilisiert. Zum Zeitpunkt der analytischen Prüfung wurde ein Stabilisatorgehalt von >10 ppm ermittelt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2