Wichtige Dokumente
8.24509
Sigma-Aldrich
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
≥99% (GC)
Synonym(e):
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
UNSPSC-Code:
12352104
Assay
≥99% (GC)
Form
solid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
DLTWBMHADAJAAZ-RKDXNWHRSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Anwendung
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol for synthesis. CAS 98104-30-4, molar mass 156.27 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 54 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 57 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in Chloroform): -44.0 - -40.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable