Wichtige Dokumente
8.24420
Sigma-Aldrich
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
for synthesis
Synonym(e):
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19O2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualitätsniveau
Form
granular
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChIKey
BUYVJWVYKPKZEX-DWVXZKBMSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus C, H): ≥ 96.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable