Wichtige Dokumente
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
Synonym(e):
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
Größe auswählen
50 ML
40,70 €
250 ML
131,00 €
1 L
432,00 €
40,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
40,70 €
250 ML
131,00 €
1 L
432,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C5H2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-613-3
NACRES:
NA.22
40,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170-172 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C
Übergangstemp.
flash point 55 °C
Löslichkeit
35 g/L
Dichte
0.914 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
n1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup