Merck
8.22254
Sigma-Aldrich
Ameisensäure
for synthesis
Synonym(e):
Methansäure, Formylsäure, Hydrocarbonsäure, Formalinsäure
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-579-1
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
12-38 % (v/v)
57 %
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 49.5 °C
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
  • Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
  • Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.