Wichtige Dokumente
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin
Größe auswählen
25 G
51,90 €
100 G
173,00 €
51,90 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
51,90 €
100 G
173,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-103-2
NACRES:
NA.22
51,90 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
216-220 °C
Übergangstemp.
flash point 300 °C
Löslichkeit
1.1 g/L
Schüttdichte
159 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChIKey
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 216 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 220 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable