Wichtige Dokumente
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
Synonym(e):
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
Größe auswählen
100 G
105,00 €
105,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
105,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2Li2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
209-054-1
NACRES:
NA.22
105,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
Löslichkeit
66 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable