Wichtige Dokumente
8.21276
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
Ethylvanillin
About This Item
Lineare Formel:
3-(C2H5O)-4-(OH)C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
204-464-7
Form:
crystals
Assay:
≥99.0% (GC)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C
Übergangstemp.
flash point 145 °C
Löslichkeit
2.82 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChIKey
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 75 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 77 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup