Wichtige Dokumente
8.21256
Sigma-Aldrich
DL-1-Phenylethylamine
for synthesis
Synonym(e):
DL-1-Phenylethylamine, DL-α-Methylbenzylamine
Größe auswählen
100 ML
44,90 €
500 ML
89,70 €
44,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
44,90 €
500 ML
89,70 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
210-545-8
NACRES:
NA.22
44,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
355 °C
bp
184-186 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-65 °C
Übergangstemp.
flash point 70 °C
Löslichkeit
42 g/L
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
InChIKey
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup