Wichtige Dokumente
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
Synonym(e):
Trimethyl borate
Größe auswählen
250 ML
36,40 €
1 L
96,40 €
25 KG
725,00 €
36,40 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
36,40 €
1 L
96,40 €
25 KG
725,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-468-9
NACRES:
NA.22
36,40 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
305 °C
Wirksamkeit
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C
Übergangstemp.
flash point -11 °C
Dichte
0.932 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChIKey
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - (own results)
Flammpunkt (°C)
-11 °C - (own results)