Wichtige Dokumente
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
Synonym(e):
p-Thiokresol, p-Tolylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
203-399-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
bp
195 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C
Übergangstemp.
flash point 70 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Sc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChIKey
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 39 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 42 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup