Wichtige Dokumente
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
Synonym(e):
n-Pentadecane
Größe auswählen
10 ML
22,82 €
50 ML
60,00 €
22,82 €
Listenpreis32,60 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
22,82 €
50 ML
60,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
211-098-1
NACRES:
NA.22
22,82 €
Listenpreis32,60 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.000001 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.45-6.5 % (v/v)
Kinematische Viskosität
<7 cSt(40 °C)
bp
270 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
10 °C
Übergangstemp.
flash point 132.2 °C
Dichte
0.77 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup