Wichtige Dokumente
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
209-986-9
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
crystals
pH-Wert
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C
Übergangstemp.
flash point 81 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
81 °C