Wichtige Dokumente
8.20916
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl nonanoate, Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
Größe auswählen
250 ML
76,20 €
76,20 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
76,20 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-615-7
NACRES:
NA.22
76,20 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
-44 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup