Wichtige Dokumente
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Größe auswählen
100 G
42,80 €
500 G
151,00 €
25 KG
4.370,00 €
42,80 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
42,80 €
500 G
151,00 €
25 KG
4.370,00 €
About This Item
Lineare Formel:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
212-861-1
NACRES:
NA.22
42,80 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
440 °C
Wirksamkeit
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
233 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C
Übergangstemp.
flash point 135 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChIKey
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 68 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 71 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup