Wichtige Dokumente
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
Größe auswählen
10 G
60,00 €
60,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
60,00 €
About This Item
Lineare Formel:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
209-036-3
NACRES:
NA.22
60,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
109-113 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
n1ccc(cc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
InChIKey
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 109 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 113 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable