Wichtige Dokumente
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyddimethylacetal
for synthesis
Synonym(e):
Acetaldehyddimethylacetal, Dimethylacetal, 1,1-Dimethoxyethan
Größe auswählen
25 ML
53,70 €
100 ML
86,40 €
10 L
1.590,00 €
53,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
53,70 €
100 ML
86,40 €
10 L
1.590,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
208-589-8
NACRES:
NA.22
53,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
200 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-113 °C
Übergangstemp.
flash point -17 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(OC)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChIKey
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, Bereich %): ≥ 96,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,850 – 0,853
C Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup