Wichtige Dokumente
8.19100
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3Cl2NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.95
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
204-828-5
Assay
≥90.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
3860 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
166.5 °C
Löslichkeit
450 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H4Cl2O2.Na/c1-3(4,5)2(6)7;/h1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
PDEFQWNXOUGDJR-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90.0 % (a/a)
Gehalt (HClO₄): ≥ 90.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1