Wichtige Dokumente
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
Größe auswählen
25 G
88,60 €
88,60 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
88,60 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
241-097-1
NACRES:
NA.22
88,60 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C
Schüttdichte
510 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
InChIKey
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=5 in Methanol): +117.0 - +123.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable