Wichtige Dokumente
8.18665
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
Synonym(e):
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
Größe auswählen
10 ML
127,00 €
127,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
127,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-943-2
NACRES:
NA.22
127,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.16 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
≤25 °C
Übergangstemp.
flash point 82 °C
Dichte
0.935 g/m3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C1C[C@@H](CCC1=C(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.0 % (a/a)
Dichte (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spez. Drehung [α²0/D (unverdünnt): +21.0 - +24.0 °
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C