Wichtige Dokumente
8.18448
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethylaminoessigsaeure Hydrochlorid
Größe auswählen
10 G
80,80 €
80,80 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
80,80 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-648-2
NACRES:
NA.22
80,80 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
189-194 °C (External MSDS)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].N(CC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChIKey
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 190 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 193 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable