Wichtige Dokumente
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
Synonym(e):
3,4-Diaminopyridine
Größe auswählen
1 G
44,20 €
5 G
173,00 €
44,20 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
44,20 €
5 G
173,00 €
About This Item
Lineare Formel:
3,4-(NH2)2C5H3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
200-220-9
NACRES:
NA.22
44,20 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
480 °C
Wirksamkeit
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C
Übergangstemp.
flash point 240 °C
Löslichkeit
30 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
InChIKey
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3