Wichtige Dokumente
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylenglycolmono-n-hexylether
for synthesis
Synonym(e):
Diethylenglycolmono-n-hexylether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-988-3
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
210 °C
Wirksamkeit
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-6.3 % (v/v)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
260 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-41--39 °C
Übergangstemp.
flash point 123 °C
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,932–0,934
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
253.4 °F
Flammpunkt (°C)
123 °C